Learn More
Solución tampón pH 9,2, tampón de borato, trazable a NIST, listo para usar, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1330-43-4
29.10€ - 41.25€
Especificaciones
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 9.2
Nota nome Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Densità 1.0000g/mL
Numero MDL MFCD00163147
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
13148663
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
383875000
500 mL
29.10€
500 ml
10108372
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
383870010
1 L
41.25€
1 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Buffer solution pH 9.2
1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
MFCD00163147
Solubilidad en agua: miscible.
Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
1.0000g/mL
1
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 9.2, Borate buffer, traceable to NIST
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Solución tampón pH 9,2, tampón de borato, trazable a NIST, listo para usar, Thermo Scientific Chemicals