Learn More
Solución tampón pH 9,2, tampón de borato, trazable a NIST, listo para usar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10108372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ml
Código de producto. 10108372
Marca: Thermo Scientific Acros 383870010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1330-43-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 9.2
Nombre de nota Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 1 L
Número MDL MFCD00163147
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.