Learn More
Solución tampón pH 9,2, tampón de borato, trazable a NIST, listo para usar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13148663 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13148663 500 mL 500 ml
10108372 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13148663 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.45€
    29.30€ / 500 ml
    Ahorro 2.15€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1330-43-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 9.2
Nombre de nota Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00163147
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.