Learn More
Micronova™ Sistema de varios cestillos BucketBinder™
Los sistemas de varios cubos Micronova™ BucketBinder™ son un sistema de varios cubos ergonómico y rentable que hace desaparecer la necesidad de carros y bastidores voluminosos.
620.00€ - 1085.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubo para fregona |
---|---|
Material | Polipropileno, policetona y acero inoxidable |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y desinfección de superficies para salas limpias |
Para utilizar con (equipo) | Escurridor de la serie W-9 |
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16245152
|
Micronova™
BB-DBL-DBRE |
Azul y rojo |
620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16255152
![]() |
Micronova™
BB-DBL-DBYE |
Azul y Amarillo |
620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16265152
![]() |
Micronova™
BB-TR-DBREYE |
Azul, rojo y amarillo | 3 x 6 gal. |
1085.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
El kit BucketBinder™ incluye 2 o 3 cestillos de polipropileno con ruedas y uno o dos juegos de BucketBinders (conectores de cestillo). El sistema ofrece una limpieza y un almacenamiento más sencillos, tanto en entornos controlados pequeños como grandes, así como en el núcleo estéril.
- Los ganchos de policetona aseguran firmemente dos o tres cestillos rectangulares juntos, lo que permite la ampliación o disminución según sea necesario.
- La acción fácil de la pinza permite el acoplamiento antes o después de que los cestillos se llenen con desinfectante.
- Lo suficientemente resistente para asegurar dos o tres cestillos con hasta 15 litros de líquido en cada uno
- Ligeros (menos de 907,18 g [2 lb] por par), los BucketBinders™ soportan hasta desinfectantes fuertes y pueden esterilizarse en autoclave e irradiarse con gamma
- Una vez conectado, puede alojar fácilmente los escurridores planos W-9 W-92, W-9B BoxWringer™ para mopas de tiras o el escurridor MegaWringer™ para mopas planas de presión positiva W-94
- Complementa perfectamente a todos los tipos de mopas Micronova MZone™ FlatMops™, SnapMops™ y SlimLine™.
- Los revestimientos de cestillos se sustituyen fácilmente sin retirar por completo los BucketBinders™.
- Los BucketBinders™ se adaptan a los cestillos rectangulares de la serie B-7 AC.
- Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Cubo para fregona | |
Esterilizable en autoclave | |
Escurridor de la serie W-9 |
Polipropileno, policetona y acero inoxidable | |
Limpieza y desinfección de superficies para salas limpias |