Learn More
Micronova™ Sistema de varios cestillos BucketBinder™
Código de producto. 16245152 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul y Amarillo
Azul y rojo
Azul, rojo y amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (imperial):
3 x 6 gal.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad Capacidad (imperial)
16245152 Azul y rojo cada uno -
16255152 Azul y Amarillo cada uno -
16265152 Azul, rojo y amarillo cada uno 3 x 6 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16245152 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BBDBLDBRE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00€
    543.62€ / paquete de 1
    Ahorro 28.38€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Los sistemas de varios cubos Micronova™ BucketBinder™ son un sistema de varios cubos ergonómico y rentable que hace desaparecer la necesidad de carros y bastidores voluminosos.
El BucketBinder™ El kit incluye 2 o 3 cubos de polipropileno con ruedas y uno o dos juegos de BucketBinders (conectores de cubo). El sistema ofrece una limpieza y un almacenamiento más sencillos, tanto en entornos controlados pequeños como grandes, así como en el núcleo estéril.
  • Los 'ganchos' de policetona sujetan firmemente dos o tres cubos rectangulares entre sí, lo que permite aumentar o reducir la escala según sea necesario.
  • La acción fácil de la pinza permite el acoplamiento antes o después de que los cestillos se llenen con desinfectante.
  • Lo suficientemente resistente para asegurar dos o tres cubos con hasta 15 litros de líquido en cada uno
  • Ligero – menos de 2 libras por par – BucketBinders™ Resiste desinfectantes fuertes y puede esterilizarse en autoclave y recibir radiación gamma.
  • Una vez conectado, aloja fácilmente los escurridores planos W-9, W-92 y W-9B. BoxWringer™ Para trapeadores de cuerda o trapeadores planos de presión positiva W-94 MegaWringer™ escurridor
  • Complementa perfectamente todos los Micronova MZone™ FlatMops™ , SnapMops™ y SlimLine™ trapeadores.
  • Los revestimientos de los cubos se reemplazan fácilmente sin tener que quitarlos por completo. BucketBinders™ .
  • BucketBinders™ encajar el B-7 AC Serie de cubos rectangulares.
  • Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Tipo de producto Cubo para fregona
Capacidad (métrico) 44 l (2 cubos; 22 l/unidad)
Material Polipropileno, policetona y acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul y rojo
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies para salas limpias
Para utilizar con (equipo) Escurridor de la serie W-9
Altura (métrico) 37 cm
Longitud (métrico) 55 cm
Cantidad 1 unidad
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 65 cm