Learn More
BUCHI Arañas de destilación para destilaciones de cinco matraces
Procese hasta 5 muestras en un solo proceso de evaporación paralela
1370.00€ - 1965.00€
Especificaciones
Tipo | Araña de destilación |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Destilación de 5 matraces |
Junta cónica | 29.2/32 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Junta cónica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Junta cónica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10354443
|
BUCHI
001332 |
50 mL | 29.2/32 |
1965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10230262
|
BUCHI
001333 |
100 mL | 29.2/32 |
1370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- 5 posiciones
- Admite matraces cilíndricos de 50 o 100 ml
- STJ 29/32 o 24/40
Especificaciones
Araña de destilación | |
Destilación de 5 matraces | |
29.2/32 |