Descripción
- 5 posiciones
- Admite matraces cilíndricos de 50 o 100 ml
- STJ 29/32 o 24/40
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Araña de destilación |
| Para utilizar con (equipo) | Destilación de 5 matraces |
| Junta cónica | 29.2/32 |
| Volumen (métrico) | 100 mL |