Learn More
BUCHI Arañas de destilación para destilaciones de cinco matraces
Código de producto. 10354443 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
Junta cónica:
29.2/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Junta cónica Tamaño de la unidad
10354443 50 mL 29.2/32 cada uno
10230262 100 mL 29.2/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354443 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 001332
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Procese hasta 5 muestras en un solo proceso de evaporación paralela
  • 5 posiciones
  • Tiene capacidad para matraces cilíndricos de 50 o 100 ml.
  • STJ 29/32 o 24/40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Araña de destilación
Para utilizar con (equipo) Destilación de 5 matraces
Junta cónica 29.2/32
Volumen (métrico) 50 mL