Learn More
BRAND™ Dispensette™ Bottletop Dispenser Discharge Tube
For use with the Dispensette III™ and Organic dispensers, for dispensing aggressive and organic solvents, respectively.
27.68€ - 60.60€
Especificaciones
Puntas compatibles | Punta fina |
---|---|
Tipo | Tubo de descarga de repuesto |
Cantidad | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10675581
|
BRAND™
707918 |
25, 50, 100 ml | Dispensadores para bocas de frasco de Dispensette™ III de 25, 50 y 100 ml |
60.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10519212
|
BRAND™
707938 |
25, 50, 100 ml | De 25 a 100 ml de punta fina Dispensette™ Organic |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10681182
|
BRAND™
707935 |
0,5, 1, 2, 5, 10 ml | Dispensador de punta fina 0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ orgánico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- With integrated valve
- Provided individually
- Fine tip shape
Especificaciones
Punta fina | |
Tubo de descarga de repuesto | |
1/paq. |