Learn More
BRAND™ Tubo de descarga del dispensador de para la parte superior de frascos Dispensette™
Código de producto. 10519212 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml
25, 50, 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10519212 25, 50, 100 ml cada uno
10681182 0,5, 1, 2, 5, 10 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10519212
Marca: BRAND™ 707938
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con dispensadores Dispensette III™ y dipensadores orgánicos para la dispensación de disolventes agresivos y orgánicos, respectivamente.
  • Con válvula integrada
  • Se suministran individualmente
  • Forma de punta fina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Punta fina
Tipo Tubo de descarga de repuesto
Volumen (métrico) 25, 50, 100 ml
Para utilizar con (equipo) De 25 a 100 ml de punta fina Dispensette™ Organic
Cantidad 1/paq.
Longitud (métrico) 120 mm