Learn More
BRAND™ Dispensette™ Bottletop Dispenser Discharge Tube
For use with the Dispensette III™ and Organic dispensers, for dispensing aggressive and organic solvents, respectively.
Marca:  BRAND™ 707918
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10675581
  • 60.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con válvula integrada
  • Se suministran individualmente
  • Forma de punta fina
Especificaciones
Especificaciones
Punta fina
25, 50, 100 ml
1/paq.
Tubo de descarga de repuesto
Dispensadores para bocas de frasco de Dispensette™ III de 25, 50 y 100 ml
120 mm