Learn More
BRAND™ Dispensette™ Bottletop Dispenser Discharge Tube
For use with the Dispensette III™ and Organic dispensers, for dispensing aggressive and organic solvents, respectively.
Marca: BRAND™ 707935
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Descripción
- Con válvula integrada
- Se suministran individualmente
- Forma de punta fina
Especificaciones
Punta fina | |
0,5, 1, 2, 5, 10 ml | |
1/paq. |
Tubo de descarga de repuesto | |
Dispensador de punta fina 0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ orgánico | |
90 mm |