Learn More
Brady™ Cadena y poste de advertencia Bradylink™
This Bradylink™ Warning Post and Chain is made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
195.00€ - 890.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Poste de advertencia y cadena |
---|---|
Material | Polietileno |
Descripción | Bradylink Warning Posts |
Diámetro (imperial) | 3 in. |
Para utilizar con (aplicación) | Traffic Control |
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11721955
|
Brady™
092116 |
Negro | 1 unidad |
195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11741356
|
Brady™
092119 |
Negro | 6 paquete |
890.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11761356
|
Brady™
092121 |
Amarillo | 6 paquete |
890.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
- Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
- Hollow base can be filled with sand for more stable application.
- Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
- Bases and tops are included.
Especificaciones
Poste de advertencia y cadena | |
Bradylink Warning Posts | |
Traffic Control | |
1040 mm |
Polietileno | |
3 in. | |
41 in. | |
Bases y partes superiores |