Learn More
Brady™ Bradylink™ Poste y cadena de advertencia
Código de producto. 11761356 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Cantidad:
1 unidad
6 paquete
Unit Size:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Cantidad Unit Size
11761356 Amarillo 6 paquete paquete de 6
11721955 Negro 1 unidad cada uno
11741356 Negro 6 paquete paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11761356 Supplier Brady™ Supplier No. 092121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.00€
    845.87€ / paquete de 6
    Ahorro 19.13€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este Bradylink™ El poste y la cadena de advertencia están hechos de poliestireno y polietileno de colores y son una alternativa decorativa a los postes de metal.
  • Los postes no son conductores, por lo que pueden usarse de forma segura en áreas con peligro eléctrico.
  • A diferencia de los postes de metal, Bradylink™ Los postes de advertencia no se oxidan.
  • La base hueca se puede rellenar con arena para una aplicación más estable.
  • El gancho en forma de C grande sostiene la cadena en su lugar en postes grandes y se puede usar abierto o cerrado para mayor seguridad.
  • Bases y tapas incluidas.
Specifications
Tipo de producto Poste de advertencia y cadena
Alternate Part Number POSTE DE ADVERTENCIA BRADYLINK AMARILLO FIJO-PAC
Color Amarillo
Material Polietileno
Descripción Bradylink Publicaciones de advertencia
Diámetro (imperial) 3 in
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Altura (imperial) 41 in
Altura (métrico) 1040 mm
Incluye Bases y partes superiores
Cantidad 6 paquete