Learn More
Brady™ Cadena y poste de advertencia Bradylink™
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Cantidad:
1 unidad
6 paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
- Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
- Hollow base can be filled with sand for more stable application.
- Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
- Bases and tops are included.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Poste de advertencia y cadena |
| Alternate Part Number | BRADYLINK WARNING POST SOLID BLACK -PAC |
| Color | Negro |
| Material | Polietileno |
| Descripción | Bradylink Warning Posts |
| Diámetro (imperial) | 3 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Traffic Control |
| Altura (imperial) | 41 in. |
| Altura (métrico) | 1040 mm |
| Incluye | Bases y partes superiores |
| Mostrar más |