Learn More
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para placas de Petri/frascos/recipientes cónicos
Para recipientes/frascos/placas de Petri cónicos
65.05€ - 110.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Etiqueta |
Tipo de producto | TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™ |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Material | Intervalo de temperatura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Material | Intervalo de temperatura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11739462
|
Brady™
062264 |
1,5 in | Poliéster | De -70 °C a +120 °C | 3,5 in | N/A | ||||||
10486112
|
Brady™
062268 |
1 in | Paño de nailon | De -196 °C a +90 °C | 1,9 in | N/A | ||||||
Descripción
- Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
- Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
- Selección de materiales adecuados para distintos entornos desde nitrógeno líquido hasta esterilizaciones en autoclave
- Las etiquetas de poliéster autolaminadas especiales protegen la impresión frente a arañazos; temperaturas extremas; y productos químicos y disolventes, incluidos xileno, etanol, alcohol isopropílico y DMSO
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™ | |
1 | |
Rectángulo |
Blanco | |
Etiqueta | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
250/paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para placas de Petri/frascos/recipientes cónicos