Learn More
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para placas de Petri/frascos/recipientes cónicos
Código de producto. 10486112
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,9 in
3,5 in
Altura (imperial):
1 in
1,5 in
Material:
Paño de nailon
Poliéster
Intervalo de temperatura (métrico):
De -196 °C a +90 °C
De -70 °C a +120 °C
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Material Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10486112 1,9 in 1 in Paño de nailon De -196 °C a +90 °C 1 rollo
11739462 3,5 in 1,5 in Poliéster De -70 °C a +120 °C 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10486112 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062268
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para recipientes/frascos/placas de Petri cónicos
  • Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
  • Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
  • Selección de materiales adecuados para distintos entornos desde nitrógeno líquido hasta esterilizaciones en autoclave
  • Las etiquetas de poliéster autolaminadas especiales protegen la impresión frente a arañazos; temperaturas extremas; y productos químicos y disolventes, incluidos xileno, etanol, alcohol isopropílico y DMSO
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de nailon
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Para utilizar con (aplicación) Frascos, tubo cónico, placa de pocillos profundos, identificación general e industrial, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, placa de Petri
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320/-194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 28,57 mm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48,26 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25,4 mm