Learn More
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para placas de Petri/frascos/recipientes cónicos
Código de producto. 11739462
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,9 in
3,5 in
Altura (imperial):
1 in
1,5 in
Material:
Paño de nailon
Poliéster
Intervalo de temperatura (métrico):
De -196 °C a +90 °C
De -70 °C a +120 °C
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Material Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11739462 3,5 in 1,5 in Poliéster De -70 °C a +120 °C 1 rollo
10486112 1,9 in 1 in Paño de nailon De -196 °C a +90 °C 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11739462 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062264
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para recipientes/frascos/placas de Petri cónicos
  • Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
  • Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
  • Selección de materiales adecuados para distintos entornos desde nitrógeno líquido hasta esterilizaciones en autoclave
  • Las etiquetas de poliéster autolaminadas especiales protegen la impresión frente a arañazos; temperaturas extremas; y productos químicos y disolventes, incluidos xileno, etanol, alcohol isopropílico y DMSO
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815)
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Para utilizar con (aplicación) Frascos, tubo cónico, vial criogénico, placa de pocillos profundos, identificación de laboratorio, placa de Petri
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94/-212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 92,07 mm
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 38,10 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 38,10 mm