Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezado de señal de PELIGRO BBP™ en blanco precortadas y preimpresas
BBP™ DANGER Pre-Printed Pre-Cut Blank Sign Headers are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
288.00€ - 491.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
Material | Vinilo |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11737174
|
Brady™
142182 |
101 x 152 mm | Rojo sobre blanco | 175/Paq. |
491.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11707324
|
Brady™
142183 |
57 x 75 mm | Rojo sobre blanco | 300/Paq. |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11747324
|
Brady™
142191 |
5,7 x 7,6 cm (Al x An) | Negro y rojo sobre blanco | 300/Paq. | N/A | ||||||
11747254
|
Brady™
142190 |
4 x 6 pulg. | Negro y rojo sobre blanco | 175/Paq. |
491.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Los encabezados preimpresos hacen que las señales de encabezado sean multicolores usando una única impresión en negro.
- Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
- Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
Especificaciones
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Vinilo | |
Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. | |
-40 °F | |
De -40 °C a 82 °C | |
PELIGRO (etiqueta en blanco) |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
Acrílico permanente | |
180 °F | |
0,004 in | |
De -40 °F a 180 °F | |
Cinta de interior/exterior |