Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezado de señal de PELIGRO BBP™ en blanco precortadas y preimpresas
Código de producto. 11747254 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 6 pulg.
57 x 75 mm
101 x 152 mm
Color:
Negro
Rojo sobre blanco
Cantidad:
175/Paq.
300/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Cantidad Tamaño de la unidad
11747254 4 x 6 pulg. Negro 175/Paq. cada uno
11737174 101 x 152 mm Rojo sobre blanco 175/Paq. cada uno
11707324 57 x 75 mm Rojo sobre blanco 300/Paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11747254 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    415.23€ / paquete de 1
    Ahorro 73.77€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
BBP™ Los encabezados de letreros en blanco precortados y preimpresos DANGER están hechos de vinilo duradero, de baja contracción con adhesivo ultra agresivo que es ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y casi cualquier otra superficie industrial.
  • Los encabezados preimpresos hacen que las señales de encabezado sean multicolores usando una única impresión en negro.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternate Part Number B30-25-595-OSHADA
Acabado Brillo
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Material Vinilo
Cantidad 175/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Encabezados de señal en blanco precortados preimpresos para impresoras BBP3x
Tipo de montaje Self-adhesive
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Altura (imperial) 4 pulg
Altura (métrico) 152,00 mm
Temperatura máx. (imperial) 180 °F
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Grosor 0,004 in
Anchura (imperial) 6 pulg
Anchura (métrico) 152,4 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 82 °C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 °F a 180 °F
Idiomas Español
Dimensiones (L x An) 4 x 6 pulg.
Texto mostrado PELIGRO (etiqueta en blanco)
Tipo de producto Cinta de interior/exterior
Color Negro