Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezado de señal de PELIGRO BBP™ en blanco precortadas y preimpresas
Código de producto. 11737174
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 6 pulg.
57 x 75 mm
101 x 152 mm
Color:
Negro
Rojo sobre blanco
Cantidad:
175/Paq.
300/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Cantidad unitSize
11737174 101 x 152 mm Rojo sobre blanco 175/Paq. cada uno
11707324 57 x 75 mm Rojo sobre blanco 300/Paq. cada uno
11747254 4 x 6 pulg. Negro 175/Paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11737174 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    415.23€ / paquete de 1
    Ahorro 73.77€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BBP™ Los encabezados de letreros en blanco precortados y preimpresos DANGER están hechos de vinilo duradero, de baja contracción con adhesivo ultra agresivo que es ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y casi cualquier otra superficie industrial.
  • Los encabezados preimpresos hacen que las señales de encabezado sean multicolores usando una única impresión en negro.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternate Part Number B30-25-595-ANSIDA
Acabado Brillo
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Material Vinilo
Cantidad 175/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Encabezados de señal en blanco precortados preimpresos para impresoras BBP3x
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Altura (imperial) 4 pulg
Altura (métrico) 152 mm
Temperatura máx. (imperial) 180 °F
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Grosor 0,004 in
Anchura (imperial) 6 pulg
Anchura (métrico) 152,4 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 82 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 °F a 180 °F
Idiomas Español
Dimensiones (L x An) 101 x 152 mm
Texto mostrado PELIGRO (etiqueta en blanco)
Tipo de producto Cinta de interior/exterior
Color Rojo sobre blanco