Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BPX5 para GC
Apto para una gran variedad de aplicaciones. Las columnas capilares para GC BPX5 Trajan Scientific and Medical son unas columnas de fase MS premium y bajo sangrado diseñadas para ofrecer robustez.
730.00€ - 1345.00€
Especificaciones
Tipo | Columna capilar BPX5 para GC |
---|---|
Intervalo de temperatura | De - 40 °C a + 360/370 °C |
Material | 5 % de polisilfenileno-siloxano de fenilo |
Material de embalaje | BPX5 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10774282
|
Trajan Scientific and Medical™
0541025 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15228653
|
Trajan Scientific and Medical™
054153 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15208653
|
Trajan Scientific and Medical™
054123 |
60 m | 0,25 mm | 1 μm |
1345.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12736557
|
Trajan Scientific and Medical™
0541205 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
765.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Sangrado muy bajo
- Alta temperatura
- No polar
- Ideal para GCMS
- Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Columna capilar BPX5 para GC | |
De - 40 °C a + 360/370 °C | |
5 % de polisilfenileno-siloxano de fenilo | |
BPX5 |