Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BPX5 para GC
Código de producto. 10774282
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Grosor de película unitSize
10774282 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 PCS
15228653 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
15208653 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
12736557 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
4 options
Código de producto. 10774282
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0541025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apto para una gran variedad de aplicaciones. Las columnas capilares para GC BPX5 Trajan Scientific and Medical son unas columnas de fase MS premium y bajo sangrado diseñadas para ofrecer robustez.
  • Sangrado muy bajo
  • Alta temperatura
  • No polar
  • Ideal para GCMS
  • Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo Columna capilar BPX5 para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC-MS y otras aplicaciones específicas de detección
Intervalo de temperatura De - 40 °C a + 360/370 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material 5 % de polisilfenileno-siloxano de fenilo
Material de embalaje BPX5