Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BPX5 para GC
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Sangrado muy bajo
- Alta temperatura
- No polar
- Ideal para GCMS
- Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Tipo | Columna capilar BPX5 para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC-MS y otras aplicaciones específicas de detección |
| Intervalo de temperatura | De - 40 °C a + 360/370 °C |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material | 5 % de polisilfenileno-siloxano de fenilo |
| Material de embalaje | BPX5 |