Learn More
Trajan™ BP5 GC Capillary Column
Una fase de uso general para una amplia gama de aplicaciones
401.00€ - 1320.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10025290
|
Trajan™
054168 |
25 m | 0,22 mm | 0,25 μm |
690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10605651
|
Trajan™
054167 |
12 m | 0,22 mm | 0,25 μm |
401.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10432531
|
Trajan™
054180 |
25 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15258653
|
Trajan™
054178 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15248653
|
Trajan™
054160 |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12985551
|
Trajan™
054184 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15208663
|
Trajan™
054199 |
25 m | 0,53 mm | 1,5 μm |
424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15278653
|
Trajan™
054188 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15298653
|
Trajan™
054196 |
30 m | 0,53 mm | 5 μm |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12995551
|
Trajan™
054216 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Excelente columna de uso general
- Sangrado bajo
- No polar
- Alta temperatura
- Ideal para aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas e hidrocarburos
Especificaciones
No polar | |
Sílice fundido |