Learn More
Trajan™ BP5 GC Capillary Column
Una fase de uso general para una amplia gama de aplicaciones
Marca:  Trajan™ 054160
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15248653
  • 890.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Descripción
  • Excelente columna de uso general
  • Sangrado bajo
  • No polar
  • Alta temperatura
  • Ideal para aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas e hidrocarburos
Especificaciones
Especificaciones
350/360 °C
0,53 mm
G27, G36, G41
De - 40 °C a + 350/360 °C
30 m
No polar
Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo
5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano
GC/MS, Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC-MS y otras aplicaciones específicas de detección
3 μm
BPX5 Forte™
Sílice fundido
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan™ BP5 GC Capillary Column > Grosor de la película: 3 um; DI: 0,53mm; longitud: 30 m