Learn More
Trajan™ BP5 GC Capillary Column
Una fase de uso general para una amplia gama de aplicaciones
Marca:  Trajan™ 054180
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432531
  • 735.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Descripción
  • Excelente columna de uso general
  • Sangrado bajo
  • No polar
  • Alta temperatura
  • Ideal para aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas e hidrocarburos
Especificaciones
Especificaciones
320/340 °C
5 % fenilo/95 % dimetilpolisiloxano
GC/MS, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Hidrocarburos
0,25 μm
BP5 Forte™
Sílice fundido
0,32 mm
G36, G41
De - 60 °C a + 320/340 °C
25 m
No polar
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan™ BP5 GC Capillary Column > Grosor de película: 0,25 μm; D.I.: 0,32mm; longitud: 25 m