Learn More
Witeg™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato
Measure the volume of liquids in the lab with the Witeg™ Borosilicate, Graduated Cylinders, Thread & Screw Cap.
79.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
---|---|
Class | B |
Tipo | Probeta graduada |
Color de escala | Marrón |
Forma | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Subdivisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Subdivisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11827850
|
Witeg™
3 700 010 |
100 ml | 1 ml |
79.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Vidrio
- Graduación
- Rosca
- Tapón de rosca
- Vidrio
- Graduación
- Rosca
- Tapón de rosca
Especificaciones
DIN EN ISO 4788 | |
Probeta graduada | |
Forma redonda |
B | |
Marrón | |
Vidrio de borosilicato |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Witeg™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato