Learn More
Witeg™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11827850
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 ml
Subdivisión:
1 ml
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Subdivisión unitSize
11827850 100 ml 1 ml paquete de 10
10670853 100 ml 2 mL -
10041062 10 mL 1 ml -
10460395 25 mL 1 ml -
10336062 50 mL 2 mL -
5 options
Código de producto. 11827850
Marca: Witeg™ 3 700 010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Measure the volume of liquids in the lab with the Witeg™ Borosilicate, Graduated Cylinders, Thread & Screw Cap.
  • Vidrio
  • Graduación
  • Rosca
  • Tapón de rosca
  • Vidrio
  • Graduación
  • Rosca
  • Tapón de rosca
Specifikationer
Tipo base Hexagonal
Color de escala Marrón
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Tolerance Metric ±1 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 100 ml
Incluye Base de plástico y anillo de protección
Graduaciones 1 ml
Subdivisión 1 ml
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.