Learn More
Witeg™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato
Beskrivning
- Vidrio
- Graduación
- Rosca
- Tapón de rosca
- Vidrio
- Graduación
- Rosca
- Tapón de rosca
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Marrón |
| Forma | Forma redonda |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Incluye | Base de plástico y anillo de protección |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?