Learn More
Poulten Graf™ Probetas de medición de vidrio borosilicatado
Permite una medición precisa de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de vidrio de borosilicato Graf Poulten™ cumplen con BS604, ISO4788 y DIN12680 y se calibran e imprimen individualmente.
106.00€
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Certificaciones/conformidad ASTM E1272-02, EN ISO 4788
Class A
Tipo Probeta graduada
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Graduaciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Graduaciones Precio Cantidad y disponibilidad  
15589381
Ver documentos
Poulten Graf™
R263/I/2
1000 ml 10 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Precisión de 0,2 ml
  • Boquilla para facilitar el vertido
  • Pie hexagonal y marcas de graduación permanentes
  • Tinta acristalada de cerámica blanca
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
ASTM E1272-02, EN ISO 4788
Probeta graduada
Redondo
Certificado de lote
Para el almacenamiento
A
Azul
Vidrio de borosilicato
Esterilizable en autoclave
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Poulten Graf™ Probetas de medición de vidrio borosilicatado