Learn More
Poulten Graf™ Probetas de medición de vidrio borosilicatado
Código de producto. 15589381
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Graduaciones:
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15589381 1000 ml 10 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 15589381 Proveedor Poulten Graf™ N.º de proveedor R263/I/2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Permite una medición precisa de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de vidrio de borosilicato Graf Poulten™ cumplen con BS604, ISO4788 y DIN12680 y se calibran e imprimen individualmente.
  • Precisión de 0,2 ml
  • Boquilla para facilitar el vertido
  • Pie hexagonal y marcas de graduación permanentes
  • Tinta acristalada de cerámica blanca
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad ASTM E1272-02, EN ISO 4788
Class A
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1000 ml
Incluye Certificado de lote
Graduaciones 10 ml