Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Filter Flask
Toma lateral para tubos de vacío con diámetro exterior de 15 a 18 mm
69.95€ - 219.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Incluye | Conector lateral |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10325331
|
BRAND™
73719 |
500 ml |
69.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10335331
|
BRAND™
73724 |
1000 ml |
91.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10759201
|
BRAND™
73729 |
2000 mL |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Conector lateral |