Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Filter Flask
Lateral socket for vacuum tubing with outer diameter 15-18 mm
Marca: BRAND™ 73724
72.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
Descripción
Especificaciones
Transparente | |
1000 ml | |
Conector lateral |
18 mm | |
Vidrio de borosilicato |