Learn More
BRAND™ Matraz de filtración de vidrio de borosilicato
Código de producto. 10325331 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10325331 500 ml cada uno
10335331 1000 ml cada uno
10759201 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10325331 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 73719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Toma lateral para tubos de vacío con diámetro exterior de 15 a 18 mm
  • Vidrio de boro 3.3
  • DIN 12476, ISO 6556
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Transparente
    Capacidad (métrico) 500 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Incluye Conector lateral