Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo resistente a manipulaciones de la serie Defender™ BMP™71 TLS 2200™ - Blanco
El vinilo resistente a manipulaciones (B-351) está diseñado para fracturarse fácilmente con el fin de mostrar signos de manipulación del producto y evitar que las etiquetas se quiten enteras.
54.75€ - 69.40€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 |
Descripción | Etiqueta |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Blanco |
Descripción
- High performance white matte vinyl with permanent adhesive is ideal for applications that require resistance to product tampering
- Use caution when removing from liner as material is fragile
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- Service temperature of -40 to 180° F (-40 to 82° C)
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Etiqueta | |
Blanco | |
Vinilo | |
Etiqueta | |
Sin texto |
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
Acrílico permanente | |
Rollo | |
Transferencia térmica | |
1 | |
Rectángulo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas de vinilo resistente a manipulaciones de la serie Defender™ BMP™71 TLS 2200™ - Blanco