Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo resistente a manipulaciones de la serie Defender™ BMP™71 TLS 2200™ - Blanco
El vinilo resistente a manipulaciones (B-351) está diseñado para fracturarse fácilmente con el fin de mostrar signos de manipulación del producto y evitar que las etiquetas se quiten enteras.
Marca: Brady™ 018702
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto
- Tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Temperatura de servicio de -40 °C a 82 °C
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Etiqueta | |
Blanco | |
Vinilo | |
Etiqueta | |
1 | |
100/rollo | |
3 x 1,9 in. (W x H) | |
3 in | |
3 in | |
1,9 in |
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
Acrílico permanente | |
Rollo | |
Transferencia térmica | |
Sistema de etiquetado BMP™61; impresora de etiquetas BMP™71; sistema de etiquetado térmico TLS 2200™; sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™ | |
Sin texto | |
Rectángulo | |
1,9 x 3 pulg | |
3 in | |
1,9 in |
Título del producto
Brady™ Etiquetas de vinilo resistente a manipulaciones de la serie Defender™ BMP™71 TLS 2200™ - Blanco > 1,27 x 2,86 (1,9 x 3 in) (Al x An)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido