Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo resistente a manipulaciones de la serie Defender™ BMP™71 TLS 2200™ - Blanco
Código de producto. 10221862
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 pulg
1,9 x 3 pulg
1 x 1,5 pulg
Tamaño de la unidad:
1 rollo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
10221862 0,5 x 1 pulg 1 rollo
10039631 1 x 1,5 pulg 1 rollo
10335122 1,9 x 3 pulg 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10221862 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 018701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El vinilo resistente a manipulaciones (B-351) está diseñado para fracturarse fácilmente con el fin de mostrar signos de manipulación del producto y evitar que las etiquetas se quiten enteras.
  • El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto
  • Tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Temperatura de servicio de -40 °C a 82 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Descripción Etiqueta
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Formato Rollo
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (equipo) Sistema de etiquetado BMP™61; impresora de etiquetas BMP™71; sistema de etiquetado térmico TLS 2200™; sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™
Etiquetas por fila 1
Idiomas Sin texto
Cantidad 500/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1 x 0,5 in. (W x H)
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 pulg
Longitud del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 73,66 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Altura (imperial) 0,5 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in