Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A Blaubrand™ ETERNA
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA incluyen tobera integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
Marca: BRAND™ 32764
126.69 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
- Probeta de medición de perfil alto de clase A fabricada con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 4788
- Esterilizable en autoclave
- Calibrado para contener (TC, In).
- Con boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
- Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
- Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
Especificaciones
Marcado DE-M, graduaciones de tinción ámbar | |
Para el almacenamiento | |
Forma redonda | |
A | |
±10 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Certificado de lote | |
Esterilizable en autoclave |
Hexagonal | |
Ámbar | |
DIN EN ISO 4788 | |
505 mm | |
Probeta de medición graduada | |
2000 ml | |
20 ml | |
20 ml |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
-
Multiple Manufacturers
Campaña de investigación contra el cáncer
Ahorre a lo grande en productos esenciales para la investigación contra el cáncerPromo Code: 24147Expires: 2025-07-31
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13