Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A Blaubrand™ ETERNA
Código de producto. p-8003530 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11824000
Marca: BRAND™ 32754
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA incluyen tobera integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
  • Probeta de medición de perfil alto de clase A fabricada con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 4788
  • Esterilizable en autoclave
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • Con boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
  • Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
  • Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción del artículo Marcado DE-M, graduaciones de tinción ámbar
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Ámbar
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 365 mm
Tolerance Metric ±2,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 500 ml
Incluye Certificado de lote
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 5 ml
Show More Show Less
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis