Learn More
BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO
Tienda Brand Productos
                    Click to view available options
                                Capacidad (métrico):
                                5 ml
                                10 ml
                                20 ml
                                20 mL
                                25 ml
                                25 ml
                                50 ml
                                50 mL
                                100 mL
                                200 mL
                                250 ml
                                500 ml
                                1000 ml
                                5 l
                                Estilo de cuello:
                                Ancha
                                Estrecha
                                Tamaño de la unidad: 
                                2  PCS
                                cada uno
                                paquete de 2 
                    Descripción
- Matraz aforado de clase A
 - Fabricados con vidrio de borosilicato
 - Cumple con las normas DIN e ISO 1042
 - Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
 - Calibrado para contener (TC, In)
 - Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
 - El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
 - Tapón de polipropileno incluido
            Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» | 
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 | 
| Material del cierre | Polipropileno | 
| Color | Transparente | 
| Descripción | Marcado DE-M | 
| Capacidad (métrico) | 50 ml | 
| Material | Vidrio de borosilicato | 
| Límite de error | ±0,06 ml | 
| Estilo de cuello | Estrecha | 
| N.º por caja | 2/pack | 
| Mostrar más | 
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
        Videos
- 
Brand BLAUBRAND
Documentos
Product Information
Manuals
Product Information
                                                BLAUBRAND Volumetric Instruments
                                                Tamaño : 1.3 MB
                                                BLAUBRAND Volumetric Instruments
                                                Tamaño : 896.8 kB
                            Scientific Resources
Reference Materials
                                                Brand Volumetric measurement in the laboratory
                                                Tamaño : 3.6 MB
                            Technical Notes
                                                Technical Note: Volumetric Flasks
                                                Tamaño : 194.3 kB
                            Promociones
- 
             	Multiple Manufacturers
Gestión de pruebas y análisis de aguas residuales
Ahorre en productos esenciales para la gestión de pruebas y análisis de aguas residuales. Descubra las mejores ofertas y optimice su proceso de análisis.Promo Code: 24145Expires: 2025-12-31
Days
56Hours
23Minutes
44Seconds
13New Offer Ahorre hasta un 69%
	         - 
             	Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24159Expires: 2025-12-31
Days
56Hours
23Minutes
44Seconds
13
Título del producto
			BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO > 
            ¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido