Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de clase A transparente con tapón y de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11516933 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Altura (métrico):
69 mm
89 mm
110mm
111 mm
139 mm
170mm
210mm
220mm
260mm
300 mm
370 mm
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±0.04 ml
±0.1 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) Tolerancia Tamaño de la unidad
11516933 50 ml 12/21 139 mm ±0,06 ml paquete de 5
11566933 1000 ml 24/29 300 mm ±0,4 ml paquete de 2
11526933 100 ml 12/21 170mm ±0.1 ml paquete de 5
11586923 10 ml 10/19 89 mm ±0.04 ml paquete de 5
11576933 2000 mL 29/32 370 mm ±0,6 ml cada uno
11536933 200 ml 14/23 210mm ±0,15 ml paquete de 2
11596923 20 ml 10/19 111 mm ±0.04 ml paquete de 5
11506933 25 ml 10/19 110mm ±0.04 ml paquete de 5
11546933 250 ml 14/23 220mm ±0,15 ml paquete de 2
11556933 500 ml 19/24 260mm ± 0,25 ml paquete de 2
11576923 5 ml 10/19 69 mm ±0,025 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11516933
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664.
  • Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable.
  • Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual.
  • El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664
Material del cierre Polietileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 139 mm
Tolerancia ±0,06 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 12/21