Learn More
Óxido de titanio y bismuto, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12233-34-0 | Bi2O11Ti4 | 785.418 g/mol
102.00€ - 320.00€
CAS | 12233-34-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Bi2O11Ti4 |
Peso molecular (g/mol) | 785.418 |
Número MDL | MFCD01310393 |
Clave InChI | TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione |
PubChem CID | 56846076 |
Nombre IUPAC | oxo-oxobismutaniloxi-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismutaniloxi)titanio)oxititanio]oxititanio]oxititanio |
SMILES | O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11398808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041669.18 |
50 g |
102.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11308818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041669.30 |
250 g |
320.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
12233-34-0 | |
785.418 | |
TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N | |
56846076 | |
O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O |
Bi2O11Ti4 | |
MFCD01310393 | |
tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione | |
oxo-oxobismutaniloxi-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismutaniloxi)titanio)oxititanio]oxititanio]oxititanio |
Especificaciones
Bismuth titanium oxide | |
Polvo de malla -325 | |
Bi2O11Ti4 | |
tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione | |
O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O | |
785.418 | |
785.42 | |
Odorless |
12233-34-0 | |
(base metálica) | |
MFCD01310393 | |
TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N | |
oxo-oxobismutaniloxi-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismutaniloxi)titanio)oxititanio]oxititanio]oxititanio | |
56846076 | |
99.9% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes