Learn More
Óxido de titanio y bismuto, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth titanium oxide |
| Forma física | Polvo de malla -325 |
| Cantidad | 250 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 785.42 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Olor | Odorless |