Learn More
Óxido de titanio y bismuto, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398808 50 g 50 g
11308818 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041669.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12233-34-0 | Bi2O11Ti4 | 785.418 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12233-34-0
Fórmula molecular Bi2O11Ti4
Peso molecular (g/mol) 785.418
Número MDL MFCD01310393
Clave InChI TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione
PubChem CID 56846076
Nombre IUPAC oxo-oxobismutaniloxi-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismutaniloxi)titanio)oxititanio]oxititanio]oxititanio
SMILES O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth titanium oxide
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.42
Porcentaje de pureza 99.9%