Learn More
Bis[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]paladio(0), Pd 16,7 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1233717-68-4 | C32H56N2P2Pd | 637.182 g/mol
114.57€ - 365.82€
CAS 1233717-68-4
Fórmula molecular C32H56N2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 637.182
Número MDL MFCD15071402
Clave InChI SSPOQURGNAWORH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium 0, bis 4-n,n-dimethylamino phenyl di-t-butylphosphino palladium 0, bis 4-di-tert-butylphosphanyl-n,n-dimethylaniline palladium
PubChem CID 46900632
Nombre IUPAC 4-diterc-butilfosfanil-N,N-dimetilanilina; paladio
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.[Pd]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15487135
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
046000.MD
250 mg
114.57€
250 miligramos
15477135
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
046000.03
1 g
365.82€
1 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bis[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]paladio(0), Pd 16,7 %, Thermo Scientific Chemicals