Learn More
Bis[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]paladio(0), Pd 16,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477135
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15477135
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046000.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1233717-68-4 | C32H56N2P2Pd | 637.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1233717-68-4
Fórmula molecular C32H56N2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 637.182
Número MDL MFCD15071402
Clave InChI SSPOQURGNAWORH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium 0, bis 4-n,n-dimethylamino phenyl di-t-butylphosphino palladium 0, bis 4-di-tert-butylphosphanyl-n,n-dimethylaniline palladium
PubChem CID 46900632
Nombre IUPAC 4-diterc-butilfosfanil-N,N-dimetilanilina; paladio
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.[Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (0)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 16,7%
Forma física cristalino/a/s