Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human BCMA / TNFRSF17 Protein, His, Avitag™ DMF Filed
Biotinylated Protein

367.20€ - 1616.70€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001183.2 |
---|---|
Peso molecular | 9.6 kDa |
Fuente | Biotinylated Human BCMA, His,Avitag (BCA-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession # Q02223-1). |
Inmunógeno | Met 1 - Ala 54 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16417219
![]() |
ACROBiosystems
BCA-H82E4-200ug |
200 μg |
1616.70€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16427219
![]() |
ACROBiosystems
BCA-H82E4-25ug |
25 μg |
367.20€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17 (TNFRSF17) is also known as B-cell maturation protein (BCMA), CD antigen CD269, which is a member of the TNF-receptor superfamily. TNFRSF17 contains one TNFR-Cys repeat. TNFRSF17 is expressed in mature B-cells, but not in T-cells or monocytes. TNFRSF17 is receptor for TNFSF13B/BLyS/BAFF and TNFSF13/APRIL. TNFRSF17 promotes B-cell survival and plays a role in the regulation of humoral immunity. TNFRSF17 can activate NF-kappa-B and JNK.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 9.6 kDa. The protein migrates as 12 kDa and 15-17 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Especificaciones
NP_001183.2 | |
Biotinylated Human BCMA, His,Avitag (BCA-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession # Q02223-1). | |
-20°C | |
BCMA | |
Human | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
MABSol™ Biotin Labeled Proteins |
9.6 kDa | |
Met 1 - Ala 54 | |
TNFRSF17,CD269,BCM,BCMA | |
Precision Avi | |
His Tag and Avi Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.