Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Cynomolgus / Rhesus macaque BCMA / TNFRSF17 Protein, Fc, Avitag™
Biotinylated Protein

367.20€ - 1616.70€
Especificaciones
Número de acceso | XP_005591343.1 |
---|---|
Peso molecular | 33.9 kDa |
Fuente | Biotinylated Cynomolgus / Rhesus macaque BCMA, Fc,Avitag (BCA-C82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 53 (Accession # G7Q0I4-1). In the region Met 1 - Ala 53, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque BCMA are homologus. |
Inmunógeno | Met 1 - Ala 53 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15856027
![]() |
ACROBiosystems
BCA-C82F4-200UG |
200 μg |
1616.70€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15866027
![]() |
ACROBiosystems
BCA-C82F4-25UG |
25 μg |
367.20€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17 (TNFRSF17) is also known as B-cell maturation protein (BCMA), CD antigen CD269, which is a member of the TNF-receptor superfamily. TNFRSF17 contains one TNFR-Cys repeat. TNFRSF17 is expressed in mature B-cells, but not in T-cells or monocytes. TNFRSF17 is receptor for TNFSF13B/BLyS/BAFF and TNFSF13/APRIL. TNFRSF17 promotes B-cell survival and plays a role in the regulation of humoral immunity. TNFRSF17 can activate NF-kappa-B and JNK.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus, followed by a Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 33.9 kDa. The protein migrates as 42-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Especificaciones
XP_005591343.1 | |
Biotinylated Cynomolgus / Rhesus macaque BCMA, Fc,Avitag (BCA-C82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 53 (Accession # G7Q0I4-1). In the region Met 1 - Ala 53, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque BCMA are homologus. | |
-20°C | |
BCMA | |
Cynomolgus Monkey, Rhesus Macaque | |
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
MABSol™ Biotin Labeled Proteins |
33.9 kDa | |
Met 1 - Ala 53 | |
TNFRSF17,CD269,BCM,BCMA | |
Precision Avi | |
Fc Tag and Avi Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.