Learn More
Ansell™ Toalla de poliéster no estéril BioClean Isopre Plus™, 260 g/m2 BIWP
Las toallas de poliéster no estériles Ansell™ BioClean Isopre Plus™, 260 g/m2 BIWP están fabricadas en poliéster 100 % de filamento continuo de doble tejido con bordes sellados y cortados con utltrasonido para garantizar una baja particulación.
Marca: Ansell™ BIWP-9
393.31 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- 100 % de poliéster con filamento continuo de doble tejido
- Excelentes propiedades de absorción
- Duradero y fuerte
- Bordes sellados y cortados con ultrasonido
- Fabricadas en una instalación que tiene la certificación ISO 9001:2008.
- Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
- Toma de muestras e inspección de conformidad con ISO 2859-3:1994
Especificaciones
Toallita | |
Excelentes propiedades de absorción | |
260 gsm (± 5 gsm) | |
Un solo uso | |
100/bolsa, doble bolsa, 10 bolsas/caja |
Poliéster de filamento continuo de doble punto | |
ISO Clase 4 | |
Blanco | |
230 x 230 mm (9 x 9 in) | |
No estéril |
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.