Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 8
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 5%; tamaño de poro: 300 Å; fase de columna: Fase reversa
317.00€ - 947.00€
Especificaciones
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | Desde 2 hasta 9 |
Tamaño de poro | 300 Å |
Área de la superficie | 100 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10283273
|
Thermo Scientific™
72205-051030 |
50 mm | 1 mm | N/A | ||||||
10161213
|
Thermo Scientific™
72205-052130 |
50 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
10445553
|
Thermo Scientific™
72205-101030 |
100 mm | 1 mm | N/A | ||||||
10434393
|
Thermo Scientific™
72205-104630 |
100 mm | 4,6 mm | N/A | ||||||
10362595
|
Thermo Scientific™
72205-151030 |
150 mm | 1 mm | N/A | ||||||
10293353
|
Thermo Scientific™
72205-152130 |
150 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
10253313
|
Thermo Scientific™
72205-154630 |
150 mm | 4,6 mm | N/A | ||||||
10756173
|
Thermo Scientific™
72205-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
947.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10424393
|
Thermo Scientific™
72205-102130 |
100 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
11558320
|
Thermo Scientific™
72205-014001 |
10 mm | 4 mm | N/A | ||||||
11548320
|
Thermo Scientific™
72205-012101 |
10 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
10311505
|
Thermo Scientific™
72205-011001 |
10 mm | 1 mm | N/A | ||||||
Descripción
Las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 8, que están optimizadas para la separación de una amplia variedad de péptidos, son columnas de alto rendimiento ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
- Tamaño de poro de 300 Å para lograr un mejor análisis de biomoléculas
- Excelente columna de inicio para el análisis de péptidos y proteínas
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columnas, entre las que se incluyen columnas preparativas. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
5800 psi (400 bar) | |
Desde 2 hasta 9 | |
100 m²/g | |
L7 | |
5 % | |
Sí |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
BioBasic | |
Fase reversa | |
Fase reversa |